주요 문서
SY3H3D6826A2
Synthonix Corporation
(2-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.14
MDL number:
Iupac Name
[2-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)6-5(4-11)2-1-3-12-6/h1-3H,4,11H2
InChI key
VTJMYVYYDDHHSP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/45629.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)