주요 문서
SY3H3D682441
Synthonix Corporation
2,3,5-Tribromo-4-methylpyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
329.82
MDL number:
Iupac Name
2,3,5-tribromo-4-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H4Br3N/c1-3-4(7)2-10-6(9)5(3)8/h2H,1H3
InChI key
ZVQAJINJCRPCNA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/42192.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42192.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)