주요 문서
SY3H3D6823DB
Synthonix Corporation
2,3,5-Trichloroisonicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.45
MDL number:
Iupac Name
2,3,5-trichloroisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H2Cl3NO2/c7-2-1-10-5(9)4(8)3(2)6(11)12/h1H,(H,11,12)
InChI key
TYMTYHMQJHSRIF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
https://synthonix.com/41747.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41747.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)