주요 문서
SY3H3D68229D
Synthonix Corporation
Sodium 4-(trifluoromethyl)benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.1
MDL number:
Iupac Name
sodium 4-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C8H5F3O2.Na/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13;/h1-4H,(H,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
MXBWCDKXDWFHJM-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/49480.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49480.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)