주요 문서
SY3H3D681D31
Synthonix Corporation
3-(Piperazin-1-yl)benzoic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.7
MDL number:
Iupac Name
3-(piperazin-1-yl)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14N2O2.ClH/c14-11(15)9-2-1-3-10(8-9)13-6-4-12-5-7-13;/h1-3,8,12H,4-7H2,(H,14,15);1H
InChI key
WUIPIWUUGYGNDI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/55474.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55474.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)