주요 문서
SY3H3D681C9D
Synthonix Corporation
3-(Pyrrolidin-1-yl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.23
MDL number:
Iupac Name
3-(1-pyrrolidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c13-11(14)9-4-3-5-10(8-9)12-6-1-2-7-12/h3-5,8H,1-2,6-7H2,(H,13,14)
InChI key
HRVWGEKZONYEMK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/54644.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/54644.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)