주요 문서
SY3H3D681C24
Synthonix Corporation
Isopropyl 3-aminobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.22
MDL number:
Iupac Name
isopropyl 3-aminobenzoate
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-7(2)13-10(12)8-4-3-5-9(11)6-8/h3-7H,11H2,1-2H3
InChI key
OLNWTCOHKOKNJU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/52939.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52939.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)