주요 문서
SY3H3D681AFA
Synthonix Corporation
4-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
158.2
MDL number:
Iupac Name
4-(1H-pyrrol-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C10H10N2/c11-9-3-5-10(6-4-9)12-7-1-2-8-12/h1-8H,11H2
InChI key
NHLHWHRXMZZWGA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/52279.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52279.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)