주요 문서
SY3H3D6816F6
Synthonix Corporation
2-Nitro-5-(phenylthio)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
246.29
MDL number:
Iupac Name
2-nitro-5-(phenylsulfanyl)aniline
Inchi Code
1S/C12H10N2O2S/c13-11-8-10(6-7-12(11)14(15)16)17-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,13H2
InChI key
AJGJUXSVUPXOHL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to orange powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/55566.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55566.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)