주요 문서
SY3H3D6811DC
Synthonix Corporation
1-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.11
MDL number:
Iupac Name
1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H4F3NO3/c8-7(9,10)14-6-3-1-5(2-4-6)11(12)13/h1-4H
InChI key
UBEIKVUMDBCCRW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Slightly pale yellow - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/44485.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/44485.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)