주요 문서
SY3H3D6811B5
Synthonix Corporation
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.1
MDL number:
Iupac Name
3-nitro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H3F3N2O3/c7-6(8,9)3-1-4(11(13)14)5(12)10-2-3/h1-2H,(H,10,12)
InChI key
JYXKHKBZLLIWEV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown or Yellow-green Solid
Product Link
https://synthonix.com/41843.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/41843.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)