Iupac Name
methyl 4'-(bromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H13BrO2/c1-18-15(17)14-5-3-2-4-13(14)12-8-6-11(10-16)7-9-12/h2-9H,10H2,1H3
InChI key
RMXGTMRDXKUUDJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Slightly pale yellow - Orange
Product Link
https://synthonix.com/58211.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58211.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.