주요 문서
SY3H3D681049
Synthonix Corporation
2-Methoxy-4-(4-methylpiperazin-1-yl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.3
MDL number:
Iupac Name
2-methoxy-4-(4-methyl-1-piperazinyl)aniline
Inchi Code
1S/C12H19N3O/c1-14-5-7-15(8-6-14)10-3-4-11(13)12(9-10)16-2/h3-4,9H,5-8,13H2,1-2H3
InChI key
LUYPGLRYFIVYTH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Purple to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/56231.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56231.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)