주요 문서
SY3H3D681014
Synthonix Corporation
4-Methyl-2-propyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
218.26
MDL number:
Iupac Name
4-methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c1-3-4-10-13-9-6-8(12(15)16)5-7(2)11(9)14-10/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
XWAJTVCEILFDGU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Very pale yellow
Product Link
https://synthonix.com/55873.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55873.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)