주요 문서
SY3H3D680ECF
Synthonix Corporation
Methyl 3-oxo-4-phenylbutanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.21
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-oxo-4-phenylbutanoate
Inchi Code
1S/C11H12O3/c1-14-11(13)8-10(12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3
InChI key
DTMSEOVTDVSPDO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/54573.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54573.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)