주요 문서
SY3H3D680E84
Synthonix Corporation
N-Methylnaphthalen-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
157.22
MDL number:
Iupac Name
N-methyl-1-naphthalenamine
Inchi Code
1S/C11H11N/c1-12-11-8-4-6-9-5-2-3-7-10(9)11/h2-8,12H,1H3
InChI key
AKEYUWUEAXIBTF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Purple to brown or red-brown liquid
Product Link
https://synthonix.com/54375.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54375.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)