주요 문서
SY3H3D68062D
Synthonix Corporation
2-Methoxyethyl 4-methylbenzenesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.28
MDL number:
Iupac Name
2-methoxyethyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C10H14O4S/c1-9-3-5-10(6-4-9)15(11,12)14-8-7-13-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI key
TZXJJSAQSRHKCZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Colorless - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/53105.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/53105.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)