주요 문서
SY3H3D68062C
Synthonix Corporation
Methyl 2,6-dimethyl-4-oxocyclohex-2-enecarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.22
MDL number:
Iupac Name
methyl 2,6-dimethyl-4-oxocyclohex-2-ene-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H14O3/c1-6-4-8(11)5-7(2)9(6)10(12)13-3/h4,7,9H,5H2,1-3H3
InChI key
PFJHRKIZEPYPOQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light-yellow to yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/53100.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/53100.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)