주요 문서
SY3H3D6805B6
Synthonix Corporation
Methyl 3-acetyl-4-aminobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.2
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-acetyl-4-aminobenzoate
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c1-6(12)8-5-7(10(13)14-2)3-4-9(8)11/h3-5H,11H2,1-2H3
InChI key
UWOWQJXAUBYDTF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/52587.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52587.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)