주요 문서
SY3H3D6804CA
Synthonix Corporation
2-(5-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.19
MDL number:
Iupac Name
2-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C9H9N3/c1-7-6-9(12-11-7)8-4-2-3-5-10-8/h2-6H,1H3,(H,11,12)
InChI key
KFJQEHNCMPSEJG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white solid
Product Link
https://synthonix.com/51708.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51708.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)