주요 문서
SY3H3D680492
Synthonix Corporation
Methyl 2-(4-bromo-2-nitrophenyl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
274.07
MDL number:
Iupac Name
methyl (4-bromo-2-nitrophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H8BrNO4/c1-15-9(12)4-6-2-3-7(10)5-8(6)11(13)14/h2-3,5H,4H2,1H3
InChI key
KHXUTOLCCFWPDH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/51490.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51490.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)