주요 문서
SY3H3D680454
Synthonix Corporation
Methyl 4-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.15
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H7F3O3/c1-15-8(14)5-2-3-7(13)6(4-5)9(10,11)12/h2-4,13H,1H3
InChI key
WIXKYCQCCJXQPN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/51297.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51297.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)