주요 문서
SY3H3D6803BA
Synthonix Corporation
(5-Methoxy-2-methylphenyl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.19
MDL number:
Iupac Name
(5-methoxy-2-methylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H12O2/c1-7-3-4-9(11-2)5-8(7)6-10/h3-5,10H,6H2,1-2H3
InChI key
XJUWMWGTOQVFMH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/50289.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/50289.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)