주요 문서
SY3H3D680325
Synthonix Corporation
Methyl 6-(aminomethyl)picolinate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.64
MDL number:
Iupac Name
methyl 6-(aminomethyl)-2-pyridinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2O2.ClH/c1-12-8(11)7-4-2-3-6(5-9)10-7;/h2-4H,5,9H2,1H3;1H
InChI key
QIDKZVAMKNKDAM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/49499.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/49499.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)