Iupac Name
methyl 2-amino-6-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H8FNO2/c1-12-8(11)7-5(9)3-2-4-6(7)10/h2-4H,10H2,1H3
InChI key
VKJYAPKCOSGXAD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/48965.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48965.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.