주요 문서
SY3H3D67FE0C
Synthonix Corporation
Methyl 3-chloro-4-fluorobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.59
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-chloro-4-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H6ClFO2/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,1H3
InChI key
RUTYNTBIMOCJMW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/48165.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48165.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)