주요 문서
SY3H3D67FDA8
Synthonix Corporation
2-Methyl-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.3
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-4-(trimethylsilyl)-3-butyn-2-ol
Inchi Code
1S/C8H16OSi/c1-8(2,9)6-7-10(3,4)5/h9H,1-5H3
InChI key
UXOWFNWZWBCLDN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/47166.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47166.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)