주요 문서
SY3H3D67FCD9
Synthonix Corporation
1-(6-Methylpyrimidin-4-yl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
136.15
MDL number:
Iupac Name
1-(6-methyl-4-pyrimidinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H8N2O/c1-5-3-7(6(2)10)9-4-8-5/h3-4H,1-2H3
InChI key
HGCKALAOPJUYBA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light brown to brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/45984.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/45984.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)