주요 문서
SY3H3D67FCAA
Synthonix Corporation
6-(Methylamino)nicotinonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
133.15
MDL number:
Iupac Name
6-(methylamino)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H7N3/c1-9-7-3-2-6(4-8)5-10-7/h2-3,5H,1H3,(H,9,10)
InChI key
OFCRHTLXDCWARW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/45725.html
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/45725.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)