주요 문서
SY3H3D67FC90
Synthonix Corporation
Methyl 5-iodo-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
279.03
MDL number:
Iupac Name
methyl 5-iodo-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H6INO3/c1-12-7(11)5-2-4(8)3-9-6(5)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChI key
LGUKGFMYVHZDEB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light yellow to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/45458.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/45458.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)