Iupac Name
methyl 2,2-dimethyl-3-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-5(8)7(2,3)6(9)10-4/h1-4H3
InChI key
LVSDLZIEHYYLTC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/43815.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43815.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.