Iupac Name
methyl 3,5-dioxohexanoate
Inchi Code
1S/C7H10O4/c1-5(8)3-6(9)4-7(10)11-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
JUKCTOHWTHYRPF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light yellow to yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/43730.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43730.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.