주요 문서
SY3H3D67FBCF
Synthonix Corporation
Methyl 2-cyano-2-methylpropanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
127.14
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-cyano-2-methylpropanoate
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c1-6(2,4-7)5(8)9-3/h1-3H3
InChI key
TZPHOIMASXVLQZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/43383.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43383.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)