주요 문서
SY3H3D67F531
Synthonix Corporation
4-Iodo-3,5-dimethylaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.08
MDL number:
Iupac Name
4-iodo-3,5-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C8H10IN/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4H,10H2,1-2H3
InChI key
GVLJJTPNZDAXIJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/46769.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46769.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)