Iupac Name
3-iodo-4-methoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8INO.ClH/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8;/h2-4H,9H2,1H3;1H
InChI key
SLPNYLFTKXGWMH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light-brown to brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/46231.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46231.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.