주요 문서
SY3H3D67F496
Synthonix Corporation
4-Iodo-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221
MDL number:
Iupac Name
4-iodo-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H4INO/c6-4-1-5(3-8)7-2-4/h1-3,7H
InChI key
AEYJSULNKPFTAP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/40861.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40861.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)