주요 문서
SY3H3D67F45F
Synthonix Corporation
4-(trans-4-Heptylcyclohexyl)benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
283.46
MDL number:
Iupac Name
4-((1s,4r)-4-heptylcyclohexyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C20H29N/c1-2-3-4-5-6-7-17-8-12-19(13-9-17)20-14-10-18(16-21)11-15-20/h10-11,14-15,17,19H,2-9,12-13H2,1H3/t17-,19-
InChI key
NSGMZTNTQKRAFA-UAPYVXQJSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white solid
Product Link
https://synthonix.com/59589.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59589.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)