주요 문서
SY3H3D67F408
Synthonix Corporation
N-(7-Hydroxynaphthalen-1-yl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.22
MDL number:
Iupac Name
N-(7-hydroxy-1-naphthyl)acetamide
Inchi Code
1S/C12H11NO2/c1-8(14)13-12-4-2-3-9-5-6-10(15)7-11(9)12/h2-7,15H,1H3,(H,13,14)
InChI key
ALNWQAFPXMGLTJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
GREY SOLID
Product Link
https://synthonix.com/55666.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55666.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)