주요 문서
SY3H3D67F35D
Synthonix Corporation
1-(3-Hydroxy-2-nitrophenyl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
181.15
MDL number:
Iupac Name
1-(3-hydroxy-2-nitrophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H7NO4/c1-5(10)6-3-2-4-7(11)8(6)9(12)13/h2-4,11H,1H3
InChI key
BZNKOXMJWOAKKK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/48522.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48522.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)