주요 문서
SY3H3D67E6E7
Synthonix Corporation
(2S,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
167.59
MDL number:
Iupac Name
(2S,4S)-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9NO3.ClH/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3;/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9);1H/t3-,4-;/m0./s1
InChI key
YEJFFQAGTXBSTI-MMALYQPHSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/41378.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/41378.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)