주요 문서
SY3H3D67E649
Synthonix Corporation
4-(3-Formylphenoxy)benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.23
MDL number:
Iupac Name
4-(3-formylphenoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C14H9NO2/c15-9-11-4-6-13(7-5-11)17-14-3-1-2-12(8-14)10-16/h1-8,10H
InChI key
ZNFFJDNCDHKHEJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light-yellow to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/58056.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58056.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)