주요 문서
SY3H3D67E63F
Synthonix Corporation
(4-Fluorophenyl)(4-methoxyphenyl)methanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.24
MDL number:
Iupac Name
(4-fluorophenyl)(4-methoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H11FO2/c1-17-13-8-4-11(5-9-13)14(16)10-2-6-12(15)7-3-10/h2-9H,1H3
InChI key
VWGWRNBIAWTWIB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/57528.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57528.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)