주요 문서
SY3H3D67E5E9
Synthonix Corporation
3-(3-Fluoro-5-nitrophenoxy)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.19
MDL number:
Iupac Name
3-(3-fluoro-5-nitrophenoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C11H7FN2O3/c12-8-4-9(14(15)16)6-11(5-8)17-10-2-1-3-13-7-10/h1-7H
InChI key
DBJJZYUJIVEGND-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/55186.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55186.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)