주요 문서
SY3H3D67E4AC
Synthonix Corporation
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.14
MDL number:
Iupac Name
[2-fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C8H7F4N/c9-7-3-1-2-6(5(7)4-13)8(10,11)12/h1-3H,4,13H2
InChI key
FCYVKQRWNQRCFE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/48435.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48435.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)