주요 문서
SY3H3D67E487
Synthonix Corporation
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.14
MDL number:
Iupac Name
1-(2-fluoro-5-nitrophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6FNO3/c1-5(11)7-4-6(10(12)13)2-3-8(7)9/h2-4H,1H3
InChI key
BCXOSCQTHVTUET-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: Very pale yellow - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/48022.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48022.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)