주요 문서
SY3H3D67E429
Synthonix Corporation
3-Fluorophthalonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
146.12
MDL number:
Iupac Name
3-fluorophthalonitrile
Inchi Code
1S/C8H3FN2/c9-8-3-1-2-6(4-10)7(8)5-11/h1-3H
InChI key
SAPTYURANIHAPE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/47254.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47254.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)