주요 문서
SY3H3D67E399
Synthonix Corporation
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.12
MDL number:
Iupac Name
4-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylamine
Inchi Code
1S/C7H5F4NO/c8-5-2-1-4(12)3-6(5)13-7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChI key
JSMGZPOPIVVIRZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/45068.html
픽토그램
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45068.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)