주요 문서
SY3H3D67E32E
Synthonix Corporation
2-fluoro-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.1
MDL number:
Iupac Name
2-fluoro-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H3F4NO2/c8-6-4(7(9,10)11)2-1-3-5(6)12(13)14/h1-3H
InChI key
PGKWPKDZNHZBQK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/44153.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44153.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)