주요 문서
SY3H3D67DD78
Synthonix Corporation
(6-Fluoro-2-methylpyridin-3-yl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.94
MDL number:
Iupac Name
6-fluoro-2-methyl-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H7BFNO2/c1-4-5(7(10)11)2-3-6(8)9-4/h2-3,10-11H,1H3
InChI key
FILPSSRLYOLUSF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/43150.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43150.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)