주요 문서
SY3H3D67DD49
Synthonix Corporation
3-Fluoro-5-iodoaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
237.02
MDL number:
Iupac Name
3-fluoro-5-iodoaniline
Inchi Code
1S/C6H5FIN/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H,9H2
InChI key
HTEPMXLKKDKDAQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid or semi-solid
Product Link
https://synthonix.com/42591.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42591.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)